Drukuj
VWR® Łapy do biuret
Dostawca: VWR
VWR®
241-0043EA 421 PLN
241-0043
VWR® Łapy do biuret
Zaciski Zaciski uniwersalne
Winyl, czarna. Prosty model.
  • Dla dwóch biuret o średnicy do 12 mm
  • Łatwa regulacja wysokości
  • Może być mocowana do prętów śrubami radełkowanymi
Prosty model.
  • Dla dwóch biuret o średnicy do 12 mm
  • Łatwa regulacja wysokości
  • Może być mocowana do prętów śrubami radełkowanymi