Drukuj
VWR® Warstwa ochronna dla palców łapy
Dostawca: VWR Collection
241-0152EA 357 PLN
241-0152 241-0153
VWR® Warstwa ochronna dla palców łapy
Pokrywy
These protecting covers for clamp jaws are made from red vinyl.
  • Dobra odporność chemiczna i termiczna
  • Dobrze dopasowane łatwo zaciskające się szczęki
  • Chroni zaciskane elementy
Nadaje się do łap z palcami VWR®.