Drukuj
Akcesoria do VWR® Osłony ochronne szczęk zaciskowych
Dostawca: VWR Collection
241-0149EA 144 PLN
241-0149 241-0150 241-0151
Akcesoria do VWR® Osłony ochronne szczęk zaciskowych
Zaciski Zaciski uniwersalne
These protecting covers for clamp jaws are made from red vinyl.
  • Dobra odporność chemiczna i termiczna
  • Dobrze dopasowane łatwo zaciskające się szczęki
  • Chroni zaciskane elementy
Nadaje się do łap z zaokrąglonymi szczękami VWR®.