Drukuj
Igły inokulacyjne
Dostawca: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW702/1 MW702/20
632-0056EA 1620 PLN
632-0056 632-0057
Igły inokulacyjne
Głaszczki Ezy i igły inokulacyjne
PS, sterile. Disposable plastic inoculating needles.
  • Moderately flexible
  • Colour coded plastic