Drukuj
VWR®, Ezy i igły inokulacyjne, Disposable
Dostawca: VWR Collection
612-9352EA 0 PLN
612-9352 612-9358
VWR®, Ezy i igły inokulacyjne, Disposable
Głaszczki Ezy i igły inokulacyjne
PS, sterile. These loops ensure consistent wetting and complete liquid transfer. Available rigid or flexible and have smooth edges to avoid gouging the surface of the media.
  • Gamma sterilised
  • Colour coded
  • Hexagonal shaft for easy handling
Dodatkowe informacje: Supplied with a calibration certificate in each box.