Drukuj
Ezy inokulacyjne, Microstreaker
Dostawca: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW180 MW182 MW184
300-0501EA 337 PLN
300-0501 391-0471 391-0472
Ezy inokulacyjne, Microstreaker
Głaszczki Ezy i igły inokulacyjne
Inoculation loop of nickel-chromium wire of not more than 60 mm length, conforming to Howie recommendations. Colour coded handle.
  • Colour coded handle