Drukuj
Platynowo/irydowy drucik do ezy inokulacyjnych, wielokrotnego użytku
Dostawca: FISCHER LABORTECHNIK
6317121 6317122
631-7121EA 613 PLN
631-7121 631-7122
Platynowo/irydowy drucik do ezy inokulacyjnych, wielokrotnego użytku
Głaszczki Ezy i igły inokulacyjne
90% platinum, 10% iridium
Wire Ø: 0,5 mm