Drukuj
VWR®, Kartridże do chromatografii typu Flash
Dostawca: VWR Collection
554-0265EA 1100 PLN
554-0265 554-3536
VWR®, Kartridże do chromatografii typu Flash
Kolumny chromatograficzne
Odporny na wszystkie stosowane rozpuszczalniki faz normalnych.
  • Pozwala na wprowadzanie próbek ciekłych i stałych.
  • Kompresja osiowa krzemionki: brak objętości martwej