Drukuj
Bezpieczne nosidło na butelki z pokrywą, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6501-2500 6501-4000
216-4426EA 876 PLN
216-4426 216-4427
Bezpieczne nosidło na butelki z pokrywą, Nalgene®
Pojemniki transportowe Nosidła do butli
Do przechowywania i transportu 2,5 lub 4 litrowej butelki na odczynniki lub kwasy. Odpowiednie także do butelek z uchwytami na szyjce.
LDPE, z pokrywą PC.
  • Podczas przenoszenia uchwyt domyka delikatnie pokrywę
  • Przeźroczysta zatyczka chroni zamknięcie butelki, ale pozostawia je widocznym, co ułatwia identyfikację, np. przy pomocy kolorowych nakrętek butelek z kwasami
  • Zatyczka może być odkręcona, więc butelka nie musi być wyciagnięta z nosidła, by uzyskać dostęp do jej zawartości