Drukuj
Suwmiarki, cyfrowe
Dostawca: Bochem
819-0014EA 638 PLN
819-0014
Suwmiarki, cyfrowe
Suwmiarki
Caliper with five digit LCD.
  • Made of stainless steel
  • Resolution 0,01 mm
  • Conversion mm/inch
Informacje do zamówienia: 3V CR2032 lithium battery not included.