Drukuj
VWR®, Suwmiarki cyfrowe
Dostawca: VWR
VWR®
819-0012EA 676 PLN
VWRU36934-152 VWRU12777-830 819-0012 819-0013 VWRU62379-531
VWR®, Suwmiarki cyfrowe
Suwmiarki
Wykonane ze stali nierdzewnej. Żywotność baterii wystarcza na około 10000 godzin.
  • Ergonomiczna obudowa i przesuwnica na kciuka zapewnia szybki odczyt
  • Łatwy odczyt, wyświetlacz cyfrowy jumbo
  • Stal odporna na wilgoć i kurz
Funkcje: Przycisk zerowania natychmiastowo zamyka szczęki i ustala dowolny punkt referencyjny na zero. Ruchome miejsce zerowe może być wykorzystane do pomiaru pośredniego w celu odczytania różnicy wyników bez konieczności kalkulacji.
Waga: 255 g.
Dodatkowe informacje: Certyfikat z numerem seryjnym jest dostarczony przez laboratorium kalibracji ISO 17025 akredytowane przez A2LA w celu wskazania możliwości śledzenia urządzenia według norm dostarczonych przez NIST.