Drukuj
Przedłużacz
Dostawca: Bachmann
139-1300EA 89.2 PLN
139-1300 139-1301 139-1302
Przedłużacz
Kable
PVC extension cord with moulded, double-earthed plug and Schuko coupling.
  • Cable (HO5VV-F G31,50 mm²) available in different lengths
  • Colour: white
  • Max. power: 10/16 A, 250 V~
Certyfikaty: VDE compliant