Drukuj
Biurety SILBERBRAND z prostym kranem
Dostawca: Brand
13536 13538
BRND13536EA 970 PLN
BRND13536 BRND13538
Biurety SILBERBRAND z prostym kranem
Biurety
Szkło oranżowe borokrzemianowe 5.4.
  • Wzorcowane na wylew ('Ex')
  • Skrócona długość podziałki, podziałka białą
25 ml: granice błędu odpowiadają klasie B, DIN EN ISO 385, skrócona dł. podziałki.
50 ml: klasa B, DIN EN ISO 385.
Długość: 550 mm (25 ml); 800 mm (50 ml).