Drukuj
Biurety, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3650-0025 3650-0050
612-2558EA 1160 PLN
612-2558 612-2559
Biurety, Nalgene®
Biurety
Crystal-clear acrylic, PMP tip and TFE stopcock and plug.
  • Nie wpływają na nią rozcieńczone kwasy mineralne i zasady poza HF i NH₄OH
  • Nie przeznaczona do alkoholi i rozpuszczalników organicznych
Trwałe, idealne do zastosowań ogólnych, w szkołach, laboratoriach przemysłowych i polowych.
Certyfikaty: ASTM E287