Drukuj
Biurety, kran prosty
Dostawca: HIRSCHMANN
3120160 3120170 3120175
612-3541EA 502 PLN
612-3541 612-3542 612-3543
Biurety, kran prosty
Biurety
DURAN®, szkło oranżowe, klasa B.
  • Calibrated to deliver 'Ex'
  • Short marks at major graduations, white graduations
  • Glass key
Długość skali: 500 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 385