Drukuj
Biurety, kran prosty
Dostawca: HIRSCHMANN
3100160 3100170 3100175 3100260 3100270 3100275
612-3526EA 361 PLN
612-3526 612-3527 612-9810 612-3529 612-3531 612-3532
Biurety, kran prosty
Biurety
DURAN®, klasa B.
  • Kalibrowane na wylew (Ex)
  • Short marks at major graduations, black graduations
Długość skali: 500 mm.
Certyfikaty: DIN EN ISO 385.