Drukuj
Biurety, kran prosty, z paskiem Schellbacha
Dostawca: HIRSCHMANN
3110160 3110170 3110175 3110260 3110270 3110275
612-3533EA 358 PLN
612-3533 612-3534 612-3536 612-3537 612-3538 612-3539
Biurety, kran prosty, z paskiem Schellbacha
Biurety
DURAN®, klasa B.
  • Calibrated to deliver 'Ex'
  • Short marks at major graduations, blue graduations
Długość skali: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certyfikaty: DIN ISO EN 385