Drukuj
Biurety, kran prosty
Dostawca: HIRSCHMANN
3130160 3130170 3130175
612-3544EA 441 PLN
612-3544 612-3546 612-3547
Biurety, kran prosty
Biurety
DURAN®, szkło borokrzemowe, klasa AS.
  • Kalibrowane na wylew (Ex), certyfikat zgodności oraz nadrukowany numer serii
  • Główne podziałki w formie pierścieni, niebieskie oznaczenia
  • Z kranem szklanym
Długość skali: 500 mm.
Scale length: 500 mm
Certyfikaty: DIN ISO 385.