Drukuj
Biurety, kran prosty, z paskiem Schellbacha
Dostawca: HIRSCHMANN
3140160 3140170 3140175 3140260 3140270 3140275 3140360 3140370 3140375
612-9811EA 451 PLN
612-9811 612-9812 612-9813 612-3552 612-3553 612-3554 612-5757 612-5758 612-5759
Biurety, kran prosty, z paskiem Schellbacha
Biurety
DURAN®, szkło borokrzemowe, klasa AS.
  • Kalibrowane na wylew (Ex), certyfikat zgodności oraz nadrukowany numer serii
  • Pasek Schellbacha, główne podziałki w formie pierścieni, niebieskie oznaczenia
Długość skali: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 385