Drukuj
Automatyczne biurety BLAUBRAND® bez kranu pośredniego, z paskiem Schellbacha
Dostawca: Brand
22521 22522 22523
612-5402EA 1360 PLN
612-5402 612-5403 612-5404
Automatyczne biurety BLAUBRAND® bez kranu pośredniego, z paskiem Schellbacha
Biurety
Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
  • Wzorcowane na wylew ('Ex')
  • Z paskiem Schellbacha
  • Automatyczne ustawianie punktu zerowego, z zaworem kurkowym z wrzecionem z PTFE, bez kranu pośredniego
DIN EN ISO 385
Certyfikaty: DIN EN ISO 385
Informacje do zamówienia: biurety dostarczane są z certyfikatem serii. Możliwość zamówienia biuret z indywidualnym certyfikatem jednej serii, indywidualnym certyfikatem USP lub certyfikatem kalibracji DAkkS.