Drukuj
Burettes, pellet pattern, lateral and intermediate stopcocks, Schellbach
Dostawca: HIRSCHMANN
354016060 354017060 354017560 354037060 354037560
612-4097EA 1330 PLN
612-4097 612-4098 612-4099 612-4101 612-4103
Burettes, pellet pattern, lateral and intermediate stopcocks, Schellbach
Biurety
DURAN®, klasa AS.
  • Kalibrowane na wylew (Ex), certyfikat zgodności oraz nadrukowany numer serii
  • Pasek Schellbacha, główne podziałki w formie pierścieni, niebieskie oznaczenia
  • Automatyczne zerowanie, kran szklany z kranem pośrednim szklanym lub PTFE
DIN EN ISO 385
Certyfikaty: DIN EN ISO 385