Drukuj
Biurety automatyczne, Dr. Schillinga, z paskiem Schellbacha
Dostawca: HIRSCHMANN
3600153 3600161 3600164 3600172 3600175 8901690 8901693
612-9936EA 424 PLN
612-9936 612-9937 612-9938 612-9939 612-9940 612-2802 612-2803
Biurety automatyczne, Dr. Schillinga, z paskiem Schellbacha
Biurety
Szkło borokrzemianowe 3.3, rurki silikonowe, złączki z PVC, butelka PE i podstawa z PP.
  • Pasek Schellbacha, niebieskie oznaczenia
  • Automatyczne zerowanie, ściśnięcie butelki umożliwia szybkie napełnienie, śruba mikrometryczna pozwala na dokładne miareczkowanie
Z butelką: 500 ml dla 5 i 10 ml; 1000 ml dla 15, 25 i 50 ml.