Drukuj
Biurety SILBERBRAND z kranem bocznym i paskiem Schellbacha
Dostawca: Brand
13563 13566 13568
612-9964EA 596 PLN
612-9964 612-9965 612-9966
Biurety SILBERBRAND z kranem bocznym i paskiem Schellbacha
Biurety
Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa B.
  • Calibrated to deliver 'TD, Ex'
  • Schellbach stripe, short marks at major graduations
Długość: 800 mm
Length: 800 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 385