Drukuj
Biurety BLAUBRAND® z kranem bocznym i paskiem Schellbacha
Dostawca: Brand
13844 13847 13848
612-9941EA 752 PLN
612-9941 612-9942 612-9943
Biurety BLAUBRAND® z kranem bocznym i paskiem Schellbacha
Biurety
Szkło borokrzemianowe 3.3, klasa AS, oznaczenie DE-M.
  • Wzorcowane na wylew ('TD, Ex')
  • Z paskiem Schellbacha
  • Czytelna i odporna niebieska podziałka z dodatkowo wytłuszczoną skalą przy wartościach dziesiętnych
Długość: 800 mm.
Długość: 800 mm
Certyfikaty: DIN EN ISO 385
Informacje do zamówienia: biurety dostarczane są z certyfikatem serii. Możliwość zamówienia biuret z indywidualnym certyfikatem jednej serii oraz certyfikatem kalibracji DAkkS.