Drukuj
Wiaderka z pokrywką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
7102-0080 7102-0140
216-0096EA 464 PLN
216-0096 216-0097
Wiaderka z pokrywką, Nalgene®
Wiadra
LDPE.
  • Odpowiednie do przechowywania preparatów w formalinie
Wiaderka z podziałką, drucianym, powlekanym nylonem uchwytem i białą szczelną pokrywką.