Drukuj
Pojemniki do przechowywania i dozowania
Dostawca: Brand
131900 131902
216-2847EA 1440 PLN
216-2847 216-2848
Pojemniki do przechowywania i dozowania
Pudełka Dozowniki
PMMA, białe ścianki, przezroczyste fronty.
  • Proste napełnianie od góry pudełka i wygodne dozowanie od frontu
  • Przeźroczyste fronty umożliwiają podglądanie dozowanych produktów
  • Górna i frontowa pokrywka chroni przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami
Idealne do przechowywania i dozowania szerokiej gamy małych przedmiotów laboratoryjnych, takich jak: tipsy, mikroprobówki, strzykawki, pipety Pasteura, itp.