Drukuj
Pudełko na szkiełka mikroskopowe
Dostawca: BERGMANN KARTON
114 99 94
631-9011EA 182 PLN
631-9011 631-9012 631-9013
Pudełko na szkiełka mikroskopowe
Pudełka na szkiełka
These boxes are designed for 25, 50 and 100 slides.
  • Metal hinges and snap closure
  • Numbered racks with table of contents
  • Solid design with wooden frame and black coating