Drukuj
VWR®, Stojak na pudełka do szkiełek
Dostawca: VWR
VWR®
631-0742EA 2570 PLN
631-0742
VWR®, Stojak na pudełka do szkiełek
Pudełka na szkiełka
Systemy do przechowywania szkiełek mikroskopowych pozwalają w łatwy sposób uporządkować próbki.
  • Pudełka wykonane z przezroczystego akrylu dzięki czemu etykiety wewnątrz są widoczne
  • Pudełka mogą być umieszczane w rzędach lub kolumnach
  • Sortowane dzięki różnym kolorom
Gumowane podstawki pozwalają na bezpieczne ustawienie systemu, a przygotowane otwory umożliwiają także zawieszenie systemu na ścianie.