Drukuj
Pudełko na szkiełka mikroskopowe
Dostawca: KARTELL
276 277 278
631-9140EA 103 PLN
631-9140 631-9141 631-9142
Pudełko na szkiełka mikroskopowe
Pudełka na szkiełka
High impact resistant slide boxes with removable lids.
  • Dobrze rozmieszczone przegródki, ułatwiają pracę ze szkiełkami.
  • Każda przegródka posiada swój numer naniesiony na kartę katalogową
  • Możliwość ustawiania pudełek w pionie
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)