Drukuj
VWR®, Pudełka na stłuczone szkło
Dostawca: VWR Collection
119-0036EA 671 PLN
119-0036 119-0037
VWR®, Pudełka na stłuczone szkło
Pudełka Pudła i kartony na odpady
Pofałdowana tektura z kieszenią PE o grubości 50 µm.
  • Składane, płaskie w celu oszczędności miejsca
  • Klapka wbudowana w pokrywę do łatwego napełniania
  • Wewnętrzna pokrywa zabezpieczająca jest zamknięta do usunięcia pojemnika
Idealne do zbierania, transportowania i usuwania stłuczki szklanej w laboratorium. Składa się z wytrzymałego pudełka z mocnej tektury falistej oraz worka z PE, który zapobiega ewentualnym wyciekom płynów przylegających do rozbitego szkła.
Nie kwalifikuje się jako pojemnik DOT.
Dodatkowe informacje: Dostarczono niezłożone Złożenie zajmuje kilka sekund.