Drukuj
Pudełko do przechowywania, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5050-0001 5050-0169
479-3321EA 180 PLN
479-3321 479-2505
Pudełko do przechowywania, Nalgene®
Pudełka Kriopudełka
PC, białe.
  • Nadaje się do mechanicznego zamrażania lub przechowywania w fazie gazowej ciekłego azotu
  • Typ fiolki: Probówki Cryobank
Pudełko z przeźroczystą pokrywką do przechowywania różnych rozmiarów probówek, butelek i torebek w magazynach, lodówkach i zamrażarkach (–196 do +121°C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.