Drukuj
Akcesoria do SiloDrill
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
867013-0240 867013-0241 867013-0242 867013-0243 867013-0244 867013-0245
479-0057EA 188 PLN
479-0057 479-0058 479-0059 479-0060 479-0061 479-0062
Akcesoria do SiloDrill
Pudełka Kriopudełka
PC, autoklawowalne.
Do przechowywania krioprobówek od –196 do +121 °C. Kolory pasują do kodowanych barwnie krioprobówek.
Przeźroczysta pokrywka z kratką pozwala na oglądanie zawartości.
Zestaw: Pakiet zawiera po 4 pudełka z każdego koloru (czrwony, żółty, zielony, niebieski, szary i biały).