Drukuj
Pudełka na krioprobówki
Dostawca: Brand
114862 114864 114866
479-1232EA 361 PLN
479-1232 479-1233 479-1234
Pudełka na krioprobówki
Pudełka Kriopudełka
PC. Przezroczysta pokrywka umożliwia użytkownikowi podglądanie zawartości pudełka.
  • Możliwość pracy w temp. od −196 do +121 °C (w fazie gazowej ciekłego azotu)
  • Autoklawowalne w 121 °C (2 bary), zgodnie z DIN EN 285
  • Możliwość ustawiania jednego pudełka na drugim
Przezroczysta pokrywka umożliwia użytkownikowi podglądanie zawartości pudełka. Numerowane miejsca na krioprobówki: od 1 do 81 lub od 1 do 100. Możliwość dokonywania zapisów markerem, co ułatwia kontrolowanie przechowywanych produktów.