Drukuj
Akcesoria do wkładów do hodowli komórek
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5055-5002 5055-5005 5055-5015
525-0050EA 250 PLN
525-0050 525-0051 479-0012
Akcesoria do wkładów do hodowli komórek
Pudełka Kriopudełka
PC, z insertem piankowym.
  • Mogą byż opisywane kriomarkerami
  • Autoklawowalne
Do przechowywania krioprobówek w temperaturze od –150 do +121 °C (nie w fazie płynnej ciekłego azotu).
Przeźroczysta pokrywa z nadrukowaną kratką pozwala na oglądanie zawartości i jest skonstruowana tak, by uniknąć jej błędnego ułożenia.