Drukuj
Statywy chłiodzące, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5115-0012 5115-0032 5116-1300 5116-1600 DS5116-0012 DS5116-0032
471-0000EA 621 PLN
471-0000 471-0001 471-0002 471-0003 479-3460 479-3461
Statywy chłiodzące, Nalgene®
Pudełka Pojemniki i worki do chłodzenia/zamrażania
Nabiurkowe statywy chłodzące –20°C.
PC, niebieski.
Niższy przedział wypełniony nietoksycznym żelem, z uchwytem.
471-0000/471-0001: utrzymują temperaturę poniżej –15 °C do 2 godzin.
Szesnaście dołączonych insertów zamienia dziury 1,5 ml na dziury na probówki 0,5 lub 0,2 ml.
Nabiurkowe statywy chłodzące 0 °C.
PC, zielony.
Niższy przedział wypełniony nietoksycznym żelem, z uchwytem.
479-3461: utrzymuje temperaturę poniżej 1 °C do 5 godzin, wypełniona żelem biała pokrywa.
479-3460: utrzymuje temperaturę poniżej 1 °C do 3,5 godzin, wypełniona żelem biała pokrywa.
471-0002/471-0003: utrzymują temperaturę poniżej 1 °C do 3,5 godzin, pusta przeźroczysta pokrywa.
Szesnaście dołączonych insertów zamienia dziury 1,5 ml na dziury na probówki 0,5 lub 0,2 ml.
471-0001: Will maintain a temperature below –15 °C for up to 2 hours.
Sixteen inserts included convert 1,5 ml holes to accept either 0,5 or 0,2 ml tubes.