Drukuj
Pojemniki do mrożenia, Mr. Frosty, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5100-0001 5100-0050 5100-0036
479-3200EA 434 PLN
479-3200 479-0967 479-0966
Pojemniki do mrożenia, Mr. Frosty, Nalgene®
Pudełka Pojemniki i worki do chłodzenia/zamrażania
Pojemnik PC z niebieską pokrywką HDPE, białą podstawką na probówki z HDPE i piankową wkładką.
  • Miejsce na 12 do 18 probówek, a zakrętka zabezpiecza próbki w środku w przypadku przypadkowego przewrócenia pojemnika
  • Brak kontaktu z alkoholem: brak przesiąkania, brak usuwania etykiet i brak ryzyka ręcznego drukowania na probówkach
Zapewnia powtarzalne, powolne schładzanie co 1 °C na minutę, co jest niezbędne do ochrony i regeneracji zamrożonych komórek. Tani, łatwy w użyciu, wymaga tylko izopropanolu i zamrażarki. Opisany szczegółową instrukcją krok po kroku.
Na 12 krioprobówek o pojemności 3,6; 4,5 lub 5 ml lub na 18 krioprobówek o pojemności 1,0; 1,2; 1,5 lub 2,0 ml.
Pojemniki można umieszczać jeden w drugim i, jeśli są wypełnione izopropanolem, mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, co pozwala oszczędzić miejsce w lodówce.
Średnica: 117 mm.
Średnica pokrywki: 120 mm.