Drukuj
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką
Dostawca: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41325066 41325012 41325072 41325036 41325048 41325060 41325018 41325024 41325054 41325030
215-2825EA 481 PLN
215-2825 215-2827 201-0515 201-0516 201-0517 201-0519 201-0520 201-0522 HECH41325054 HECH41325030
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką
Butelki i butle Butelki szklane
Czarne szkło z czarną zakrętką PP.
  • Dobre właściwości chemiczne i fizyczne.
  • Do zastosowań, które nie wymagają wysokich naprężeń cieplnych.
  • Okrągły gwint zgodny z DIN168
Idealne do próbkowania, przechowywania i transportu proszków i past. Zabarwienie oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.