Drukuj
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką
Dostawca: KARTELL
1621 1623 1625 1627 1629 1631
215-0904EA 19.5 PLN
215-0904 215-0905 215-0906 215-0907 215-0908 215-0909
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
PP, półprzezroczysty z zakrętką z PP.
  • Dobra temperatura i odporność chemiczna
  • Zgodny z przepisami dotyczącymi żywności i leków
Wytrzymała butelka z podziałką z długą uszczelką zaciskową, która zapewnia szczelne zamknięcie. Szeroka szyjka ułatwia napełnianie i opróżnianie płynów i proszków.
DIN 13316 and 168
Certyfikaty: DIN 13316 i 168