Drukuj
Butelki kwadratowe z nakrętką, szerąka szyja, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BGE242P BGE240P BGE236P
215-0447EA 615 PLN
215-0447 215-0446 215-0445
Butelki kwadratowe z nakrętką, szerąka szyja, Azlon®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, translucent, with plug seal and blue screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Leakproof
  • Space saving and lightweight
Perfect for powders and granules. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Moulded graduations for approximate volume measurement.