Drukuj
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką , Azlon®
Dostawca: SciLabware
BWH0060PN BLH0150P BWH0250PN BWH0500PN BWH1000PN BWH2000P BLH0100P BLH0125P BWH0030PN BLH0100BULK BLH0125BULK BWH0250BULK BWH0500BULK BWH1000BULK BWH2000BULK
215-0540EA 89.4 PLN
215-0540 215-0389 215-0542 215-0544 215-0546 215-0547 215-3688 215-0518 215-0538 215-4073 215-4074 215-4076 215-4077 215-4078 215-4079
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką , Azlon®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczyste butelki, sztywne, z zakrętką z PP.
  • Szczelna, bez liniowa konstrukcja
  • Gładkie kontury wewnętrzne zapewniają wydajne wylewanie i łatwość czyszczenia
  • Wytrzymałe i bardzo trwałe w użyciu
  • Dobra odporność chemiczna
Idealny do szerokiej gamy zastosowań do przechowywania cieczy, przygotowywania mediów i pobierania próbek. Szerokie otwarcie umożliwia szybkie napełnianie i dozowanie proszków, granulek i past.