Drukuj
Butelki kwadratowe z nakrętką, szerąka szyja, Azlon®
Dostawca: SciLabware
BGE212P BGE218P BGE224P BGE230P BGE336P BGE340P BGE342P
215-0438EA 174 PLN
215-0438 215-0440 215-0442 215-0444 215-0449 215-0451 215-0452
Butelki kwadratowe z nakrętką, szerąka szyja, Azlon®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty.
  • Heavy-duty bottles with plug seal and screw cap
  • Easy to grip caps have a toggle for tamper-evident wire attachment to neck
  • Moulded graduations for approximate volume measurement, food safe