Drukuj
Butelki, szerąka szyjka, z gwintem
Dostawca: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN
W50 W100 W250 W500 W1000 W2000
215-6001EA 19.5 PLN
215-6001 215-6002 215-6003 215-6004 215-6005 215-6007
Butelki, szerąka szyjka, z gwintem
Butelki i butle Butle plastikowe
LDPE, naturalny kolor.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Niecieknąca, wytrzymała i wszechstronna
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Informacje do zamówienia: Please order screw caps separately.