Drukuj
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką , Azlon®
Dostawca: SciLabware
BWP0250PGRAD BWP0500PGRAD BWP1000PGRAD BWP0060PGRAD
215-0555EA 274 PLN
215-0555 215-0557 215-0559 215-0092
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką , Azlon®
Butelki i butle Butle plastikowe
PP, wysoka przejrzystość, z zakrętką z PP.
  • Leakproof, liner-less design
  • Clear crisp printed graduations show millilitres and fluid ounces
  • Printed with large white 'write on' panel for easy labelling
  • Autoclavable at 121 °C
  • Smooth inner contour for efficient pouring and ease of cleaning
Idealny do płynów i ciał stałych, perfekcyjne do pobierania próbek mikrobiologicznych.
Podczas sterylizacji w autoklawie zawsze upewnij się, że nakrętki są całkowicie poluzowane lub usunięte, aby zapobiec przypadkowym implozjom.