Drukuj
Butelki PFA , wąska szyja z nakrętką
Dostawca: VITLAB
109297 109397 108297 108397 108497
215-4591EA 402 PLN
215-4591 215-4592 215-4596 215-4597 215-4598
Butelki PFA , wąska szyja z nakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
PFA, półprzezroczysty, z zakrętką PFA.
  • Maksymalna odporność chemiczna
  • Odporny na temperaturę od −200 do + 250 ° C, autoklawowalny
  • Szczelne
Butelki o wysokiej odporności na ekstremalne temperatury, chemikalia i korozję. Obojętny wobec praktycznie wszystkich chemikaliów, z wyjątkiem stopionych metali alkalicznych, związków fluoru i kompleksowych związków halogenowych w wysokich temperaturach i pod ciśnieniem. Idealne do płynów o wysokiej czystości.