Drukuj
VWR®, Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką
Dostawca: VWR Collection
215-1152EA 138 PLN
215-1152 215-1153 215-1154 215-1155 215-1156 215-1157 215-1158 215-1159 215-1160 215-1161 215-1902
VWR®, Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
PTFE, mocne ściany.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na temperaturę od –200 do +280 °C
  • Wyjątkowo gładkie ściany wewnętrzne zapobiegają zanieczyszczeniom
Solidna konstrukcja. Specjalnie pogłębione uchwyty i rowki na zakrętce w kolbie ułatwiają odkręcanie i zakręcanie Nie lepki, Szeroki otwór pozwala na łatwe napełnianie i czyszczenie.