Drukuj
VWR®, Butelka, szerąka szyja, kwadratowa, z nakrętką
Dostawca: VWR Collection
215-7396EA 20.6 PLN
215-7396 215-7394 215-7392
VWR®, Butelka, szerąka szyja, kwadratowa, z nakrętką
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE z czarną zabezpieczającą zakrętką HDPE.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Niecieknące
  • Oszczędność miejsca
Idealny do zbierania próbek, przechowywania i transportu. do płynów, past i materiałów ziarnistych. Szeroki otwór pozwala na łatwe napełnianie i czyszczenie.