Drukuj
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2120-0005 2120-0010 2121-0005 2121-0010
215-7351EA 147 PLN
215-7351 215-7352 215-7361 215-1281
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE półprzezroczysty z nakrętką PP lub PPCO półprzezroczysty z nakrętką PP.
  • HDPE: dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do 120 °C
  • PPCO: bardzo dobra odporność chemiczna, odporność termiczna do 121 °C, autoklawowalne
  • Bardzo szerokie otwarcie
Butelki o dużych objętościach do wielu różnych zastosowań. Nie szczelne.
These high-density, polyethylene bottles are good for use in the freezer to −100 °C (−148 °F). Chemical-resistant HDPE is compatible with a wide variety of lab reagents.
Linerless cap closes the bottle without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions. This bottle is not liquid leakproof. Bottle and carton are readily recyclable in most communities as they are manufactured from non-toxic materials.
Dodatkowe informacje: Includes 100 mm polypropylene screw caps.