Drukuj
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
312189-0001 312189-0002 312189-0004 312189-0032 312185-0001 312185-0002 312189-0008 312185-0008 312185-0016 312189-0016 312185-0004 312185-0032
215-1138EA 6200 PLN
215-1138 215-1139 215-1140 215-1162 215-1448 215-1449 215-1459 215-1451 215-1452 215-1472 215-1450 215-1458
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE, półprzezroczysty lub bursztynowy, z nakrętką PP.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna od −100 do +120 °C
  • Szczelne
Ekonomiczne odporne na potłuczenie butelki do przechowywania i transportu proszków i past. Butelki oranżowe chronią substancje wrażliwe na światło.