Drukuj
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2107-0008 2107-0016 2107-0032
215-7244EA 505 PLN
215-7244 215-7245 215-7246
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
Polimetylopenten PMP, przeżroczyste, z nakrętką PP.
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do +145 °C, autoklawowalne
  • Szczelne
Mogą być używane w każdym laboratorium i do zbierania próbek. Szeroka szyja do szybkiego napełniania i opróżniania z proszków, past i płynów. Dobra przejrzystość i widoczność zawartości.