Drukuj
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką, typ Mason, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2115-0500 2115-1000 2115-2000 2115-3000
215-7851EA 629 PLN
215-7851 215-7852 215-7853 215-7854
Butelki z szerąką szyjką, z nakrętką, typ Mason, Nalgene®
Butelki i butle Butle plastikowe
PPCO, półprzezroczysty, z nakrętką PP.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność termiczna do 121 °C, autoklawowalne
  • Szczelne, z pierścieniem plombującym z paskami termokurczliwymi
Bottles have 70 mm necks that accept fixtures or closures with Mason jar threads. Also fit on mixers equipped with the special Mason thread.